1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
L20001.22
L20001.36
L20001.22EA
21.2
EUR
L20001.22
L20001.36
1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97%
CAS No.: 85-42-7
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 275°(527°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 158°/17mm
Beilstein Reference: 83213
MDL No.: MFCD00064863
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154.17 g/mol Siedepunkt: 158 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 32…34 °C Flammpunkt: 275 °C (527 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064863 CAS-Nummer: 85-42-7 EINECS: 201-604-9 |