1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123463-100G 123463-500G
SIAL123463-100GEA 48 EUR
SIAL123463-100G SIAL123463-500G
1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
MDL: MFCD00064863
CAS-Nummer: 85-42-7
EINECS: 201-604-9