Nitroniumtetrafluoroborat 0.5 M in Sulfolan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitryl tetrafluoroborate
175130250 175132000
ACRO175130250EA 96.6 EUR
ACRO175130250 ACRO175132000
Nitroniumtetrafluoroborat 0.5 M in Sulfolan
Nitroniumtetrafluoroborat
Formel: BF₄NO₂
Molecular Weight: 132,81 g/mol
Dichte: 1,268 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011432
CAS-Nummer: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %