Nitroniumtetrafluoroborat 0.3->0.5 M in Sulfolan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitryl tetrafluoroborate
H34069.AH H34069.AC
H34069.AHEA 355 EUR
H34069.AH H34069.AC
Nitroniumtetrafluoroborat 0.3->0.5 M in Sulfolan
Nitroniumtetrafluoroborat
CAS No.: 13826-86-3 Molecular Formula: BF4NO2 Formula Weight: 132.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011432
Formel: BF₄NO₂
Molecular Weight: 132.81 g/mol
Schmelzpunkt: 260
Dichte: 1.268
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011432
CAS-Nummer: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8 III