1H-Tetrazol 0.45 mol/l in Acetonitril
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrazole
J61034.AH J61034.AO
J61034.AHEA 263 EUR
J61034.AH J61034.AO
1H-Tetrazol 0.45 mol/l in Acetonitril
1H-Tetrazol
Formel: CH₂N₄
Molecular Weight: 70.05 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 0.798
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005247
CAS-Nummer: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
UN: 1648
ADR: 3 II
Merck Index: 14,2786