1H-Tetrazol 0.45 mol/l in Acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrazole
88185-100ML 88185-500ML
SIAL88185-100MLEA 133 EUR
SIAL88185-100ML SIAL88185-500ML
1H-Tetrazol 0.45 mol/l in Acetonitril, Sigma-Aldrich®
1H-Tetrazol
Formel: CH₂N₄
Molecular Weight: 70.05 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 1.529
MDL: MFCD00005247
CAS-Nummer: 288-94-8
EINECS: 206-023-4