5-(Benzylthio)-1H-tetrazol 0.3 mol/l in Acetonitril Aktivatorreagenz, Novabiochem®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: BMT, BTT
8.57001.1000 8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
MERC8.57001.1000EA 0 EUR
MERC8.57001.1000 MERC8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol 0.3 mol/l in Acetonitril Aktivatorreagenz, Novabiochem®
5-(Benzylthio)-1H-tetrazol
Formel: C₈H₈N₄S
Molecular Weight: 192.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068731
CAS-Nummer: 21871-47-6
UN: 1648
ADR: 3 II