2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
9-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl)-9H-carbazole
L19580.03
L19580.MD
L19580.03EA
167
EUR
L19580.03
L19580.MD
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurepinakolester ≥98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurepinakolester
Purity: 98%
CAS No.: 608534-41-4
Molecular Formula: C20H24BNO2
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 111-113°
MDL No.: MFCD03788738
Formel:
C₂₀H₂₄BNO₂ Molecular Weight: 321,23 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788738 CAS-Nummer: 608534-41-4 |