2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H26071.03 H26071.06
H26071.03EA 63 EUR
H26071.03 H26071.06
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester ≥97%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester
Purity: 97% Molecular Formula: C11H21BO4 Formula Weight: 228.10 Boiling Point: 100°/1.5mm MDL No.: MFCD03788722
Formel: C₁₁H₂₁BO₄
Siedepunkt: 100 °C (1,5 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788722
CAS-Nummer: 1073354-07-0