1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
3L-905.500
3L-905.1
3L-905.5
3L-905.10
BIOT3L-905.500EA
0
EUR
BIOT3L-905.500
BIOT3L-905.1
BIOT3L-905.5
BIOT3L-905.10
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Formel:
C₁₀H₁₄ClN₅O |
MDL:
MFCD00794640 CAS-Nummer: 338413-80-2 |