4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1110-5G
OT-1110-1G
COBBOT-1110-5GEA
0
EUR
COBBOT-1110-5G
COBBOT-1110-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₄H₁₂BrN₃O₃S |
MDL:
MFCD13195743 CAS-Nummer: 1199773-46-0 |