3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4477-5G
CA-4477-1G
COBBCA-4477-5GEA
451
EUR
COBBCA-4477-5G
COBBCA-4477-1G
3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
3-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)benzamid
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO₂ |
MDL:
MFCD00504015 CAS-Nummer: 346663-79-4 |