4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4647-5G
CA-4647-1G
COBBCA-4647-5GEA
303
EUR
COBBCA-4647-5G
COBBCA-4647-1G
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methoxybenzamid
4-Brom-N-(furan-2-ylmethyl)-3-methoxybenzamid
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₃ |
MDL:
MFCD11504871 CAS-Nummer: 1072944-36-5 |