N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4440-5G
CA-4440-1G
COBBCA-4440-5GEA
796
EUR
COBBCA-4440-5G
COBBCA-4440-1G
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
N-(Furan-2-ylmethyl)-2-brom-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₂H₉BrFNO₂ |
MDL:
MFCD08872270 CAS-Nummer: 923722-86-5 |