N-(Furan-2-ylmethyl)-3-brom-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4633-5G
CA-4633-25G
CA-4633-1G
COBBCA-4633-5GEA
141
EUR
COBBCA-4633-5G
COBBCA-4633-25G
COBBCA-4633-1G
N-(Furan-2-ylmethyl)-3-brom-4-fluorbenzamid
N-(Furan-2-ylmethyl)-3-brom-4-fluorbenzamid
Formel:
C₁₂H₉BrFNO₂ |
MDL:
MFCD11053851 CAS-Nummer: 1065074-07-8 |