4-Fluor-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0956-5G
OT-0956-1G
COBBOT-0956-5GEA
243
EUR
COBBOT-0956-5G
COBBOT-0956-1G
4-Fluor-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
4-Fluor-N-(furan-2-ylmethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₃S |
MDL:
MFCD01077680 CAS-Nummer: 6341-35-1 |