4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-isopropylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0778-1G
OT-0778-5G
COBBOT-0778-1GEA
98.3
EUR
COBBOT-0778-1G
COBBOT-0778-5G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-isopropylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-isopropylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₄BrN₃O₂S |
MDL:
MFCD12756457 CAS-Nummer: 1187385-75-6 |