1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentylenetetrazole
L16185.06
L16185.14
L16185.06EA
26.7
EUR
L16185.06
L16185.14
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol ≥98%
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Purity: 98%
CAS No.: 54-95-5
Molecular Formula: C6H10N4
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 194°/12mm
Merck Reference: 14,7141
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005939
Formel:
C₆H₁₀N₄ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 194 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 59…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005939 CAS-Nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,7141 |