1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pentylenetetrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P6500-25G P6500-100G P6500-50G
SIALP6500-25GEA 62.2 EUR
SIALP6500-25G SIALP6500-100G SIALP6500-50G
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, Sigma-Aldrich®
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Formel: C₆H₁₀N₄
Molecular Weight: 138,17 g/mol
MDL: MFCD00005939
CAS-Nummer: 54-95-5
EINECS: 200-219-3