2-(3-Nitrophenyl)chinoxalin
Lieferant: BIONET RESEARCH
3T-0651.500 3T-0651.1
BIOT3T-0651.500EA 0 EUR
BIOT3T-0651.500 BIOT3T-0651.1
2-(3-Nitrophenyl)chinoxalin
2-(3-Nitrophenyl)quinoxaline
Formel: C₁₄H₉N₃O₂
MDL: MFCD00430477
CAS-Nummer: 5021-44-3