Tri(2-furyl)phosphin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
294800010 294800050
ACRO294800010EA 83.8 EUR
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphin 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉O₃P
Molecular Weight: 232,17 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151857
CAS-Nummer: 5518-52-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %