Tri(2-furyl)phosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
L13329.03EA 76 EUR
L13329.03 L13329.06 L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphin ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 5518-52-5 Molecular Formula: C12H9O3P Formula Weight: 232.18 Melting Point: 59-64° Boiling Point: 136°/4mm MDL No.: MFCD00151857
Formel: C₁₂H₉O₃P
Molecular Weight: 232.17 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 59…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151857
CAS-Nummer: 5518-52-5