Tri(1-naphthyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tri(naphthalen-1-yl)phosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
667218-1G 667218-5G
SIAL667218-1GEA 94.2 EUR
SIAL667218-1G SIAL667218-5G
Tri(1-naphthyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tri(1-naphthyl)phosphine
Formel: C₃₀H₂₁P
Molecular Weight: 412.46 g/mol
MDL: MFCD00046400
CAS-Nummer: 3411-48-1