2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2062-5G HC-2062-1G
COBBHC-2062-5GEA 0 EUR
COBBHC-2062-5G COBBHC-2062-1G
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂
MDL: MFCD00444784
CAS-Nummer: 1023-01-4