1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
725323-250MG 725323-1G
SIAL725323-250MGEA 70.2 EUR
SIAL725323-250MG SIAL725323-1G
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 258,1239 g/mol
MDL: MFCD10700158
CAS-Nummer: 885698-94-2