5-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-5-bromo-2H-indazole
IN-0204-5G
IN-0204-1G
COBBIN-0204-5GEA
377
EUR
COBBIN-0204-5G
COBBIN-0204-1G
5-Brom-2-methyl-2H-indazol
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,0600 g/mol |
MDL:
MFCD09870047 CAS-Nummer: 465529-56-0 |