6-Brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0189-5G IN-0189-1G
COBBIN-0189-5GEA 169 EUR
COBBIN-0189-5G COBBIN-0189-1G
6-Brom-1-methyl-1H-indazol
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
MDL: MFCD09878569
CAS-Nummer: 590417-94-0