6-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
IN-0190-1G IN-0190-5G
COBBIN-0190-1GEA 50.8 EUR
COBBIN-0190-1G COBBIN-0190-5G
6-Brom-2-methyl-2H-indazol
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
MDL: MFCD09870048
CAS-Nummer: 590417-95-1