1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6241-1G
HC-6241-5G
COBBHC-6241-1GEA
149
EUR
COBBHC-6241-1G
COBBHC-6241-5G
1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol
1-Acetyl-4-chlor-1H-indazol
Formel:
C₉H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD09878372 CAS-Nummer: 145439-15-2 |