1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6243-5G HC-6243-1G
COBBHC-6243-5GEA 451 EUR
COBBHC-6243-5G COBBHC-6243-1G
1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
1-Acetyl-6-chlor-1H-indazol
Formel: C₉H₇ClN₂O
MDL: MFCD09878373
CAS-Nummer: 708-40-7