1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-(5-Nitro-1H-indazol-1-yl)ethanone
HC-6242-5G HC-6242-1G
COBBHC-6242-5GEA 404 EUR
COBBHC-6242-5G COBBHC-6242-1G
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
1-Acetyl-5-nitro-1H-indazol
Formel: C₉H₇N₃O₃
Molecular Weight: 205.17 g/mol
MDL: MFCD09261292
CAS-Nummer: 13436-55-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable