3-Iod-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1614-5G HI-1614-1G
COBBHI-1614-5GEA 796 EUR
COBBHI-1614-5G COBBHI-1614-1G
3-Iod-4-methyl-1H-indazol
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇IN₂
Molecular Weight: 258.0591 g/mol
MDL: MFCD07781537
CAS-Nummer: 885522-63-4