Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19385.03 L19385.MD
L19385.03EA 68.9 EUR
L19385.03 L19385.MD
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat ≥97%
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat
Purity: 97% CAS No.: 15656-28-7 Molecular Formula: C10H10BF4IN2 Formula Weight: 371.91 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 4284739 MDL No.: MFCD03703393
Formel: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Molecular Weight: 371,91 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD03703393
CAS-Nummer: 15656-28-7