4-(Brommethyl)-3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
RF00823.250
RF00823.1
MAYBRF00823.250EA
0
EUR
MAYBRF00823.250
MAYBRF00823.1
4-(Brommethyl)-3-(2,6-dichlorphenyl)-5-methylisoxazol
4-(Bromomethyl)-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
Formel:
C₁₁H₈BrCl₂NO |
MDL:
MFCD00831541 CAS-Nummer: 287176-81-2 |