3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
11X-0842.1
11X-0842.10
11X-0842.5
11X-0842.500
BIOT11X-0842.1EA
0
EUR
BIOT11X-0842.1
BIOT11X-0842.10
BIOT11X-0842.5
BIOT11X-0842.500
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₃H₃ClN₂O |
MDL:
MFCD00052097 CAS-Nummer: 51791-12-9 |