Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-methyloxazole-5-carboxylate
HC-2030-1G
HC-2030-250M
COBBHC-2030-1GEA
462
EUR
COBBHC-2030-1G
COBBHC-2030-250M
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 170.1659 g/mol |
MDL:
MFCD09028430 CAS-Nummer: 79221-15-1 |