Okadasäure Ammoniumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Halochondrine A ammonium salt, OA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O8010-10UG O8010-25UG O8010-50UG
SIALO8010-10UGEA 256 EUR
SIALO8010-10UG SIALO8010-25UG SIALO8010-50UG
Okadasäure Ammoniumsalz, Sigma-Aldrich®
Okadaic acid ammonium salt
Formel: C₄₄H₆₇O₁₃·NH₄
Molecular Weight: 822,03 g/mol
MDL: MFCD00153856
CAS-Nummer: 155716-06-6