2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorphenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
1F-011.500
1F-011.1
1F-011.5
1F-011.10
BIOT1F-011.500EA
0
EUR
BIOT1F-011.500
BIOT1F-011.1
BIOT1F-011.5
BIOT1F-011.10
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorphenyl)acetonitril
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₂H₇ClFN₃ |
MDL:
MFCD00202113 CAS-Nummer: 154419-42-8 |