2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-pyridyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
6D-031.500
6D-031.1
6D-031.5
6D-031.10
BIOT6D-031.500EA
0
EUR
BIOT6D-031.500
BIOT6D-031.1
BIOT6D-031.5
BIOT6D-031.10
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-pyridyl)acetonitril
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-(2-pyridyl)acetonitril
Formel:
C₁₁H₇ClN₄ |
MDL:
MFCD00140706 CAS-Nummer: 338779-25-2 |