1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2024-5G HC-2024-25G HC-2024-1G
COBBHC-2024-5GEA 236 EUR
COBBHC-2024-5G COBBHC-2024-25G COBBHC-2024-1G
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)piperidin-4-ol
Formel: C₉H₁₂ClN₃O
MDL: MFCD05864736
CAS-Nummer: 89937-26-8