4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6263-5G
HC-6263-1G
COBBHC-6263-5GEA
359
EUR
COBBHC-6263-5G
COBBHC-6263-1G
4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
4-(6-Chlorpyridazin-3-yl)morpholin
Formel:
C₈H₁₀ClN₃O Molecular Weight: 199,6375 g/mol |
MDL:
MFCD00574575 CAS-Nummer: 17259-32-4 |