3-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-6-chlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6095-5G HC-6095-1G
COBBHC-6095-5GEA 375 EUR
COBBHC-6095-5G COBBHC-6095-1G
3-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-6-chlorpyridazin
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-6-chloropyridazine
Formel: C₇H₄BrClN₄
MDL: MFCD09475884
CAS-Nummer: 957035-33-5