3-Chlor-6-(4-iod-1H-pyrazol-1-yl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6100-5G HC-6100-1G
COBBHC-6100-5GEA 0 EUR
COBBHC-6100-5G COBBHC-6100-1G
3-Chlor-6-(4-iod-1H-pyrazol-1-yl)pyridazin
3-Chloro-6-(4-iodo-1H-pyrazol-1-yl)pyridazine
Formel: C₇H₄ClIN₄
MDL: MFCD09475885
CAS-Nummer: 957035-36-8