3-Chlor-6-(pyrrol-1-yl)pyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6099-5G HC-6099-1G
COBBHC-6099-5GEA 324 EUR
COBBHC-6099-5G COBBHC-6099-1G
3-Chlor-6-(pyrrol-1-yl)pyridazin
3-Chlor-6-(pyrrol-1-yl)pyridazin
Formel: C₈H₆ClN₃
MDL: MFCD00828665
CAS-Nummer: 5096-76-4