3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 23.4 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin ≥97%
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₃NSi
Molecular Weight: 175,31 g/mol
Siedepunkt: 229 °C
Dichte: 0,922
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863744
CAS-Nummer: 80673-00-3