3-Ethinylthiophen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 32.3 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethinylthiophen 96%
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Molecular Weight: 108.16 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Dichte: 1.098
Flammpunkt: 46 °C (115 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039973
CAS-Nummer: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3 III