2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
12234-250MG-F
12234-1G-F
SIAL12234-250MG-FEA
173
EUR
SIAL12234-250MG-F
SIAL12234-1G-F
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₇H₂₃FN₂O₄ |
MDL:
MFCD06659333 CAS-Nummer: 444892-80-2 |