Trimethylsilylisothiocyanat ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 94%
CAS No.: 2290-65-5
Molecular Formula: C4H9NSSi
Formula Weight: 131.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1745262
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004797
Formel:
C₄H₉NSSi Siedepunkt: 143…144 °C Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 0,932 Flammpunkt: 29 °C (84 °F) |
MDL:
MFCD00004797 CAS-Nummer: 2290-65-5 EINECS: 218-929-7 ADR: 3,III |