Trimethylsilylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
230766-10G 230766-50G
SIAL230766-10GEA 242 EUR
SIAL230766-10G SIAL230766-50G
Trimethylsilylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylisothiocyanat
Formel: C₄H₉NSSi
MDL: MFCD00004797
CAS-Nummer: 2290-65-5
EINECS: 218-929-7