Trimethylsilylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS19600.5
SILS19600.25
SILNSILS19600.5EA
0
EUR
SILNSILS19600.5
SILNSILS19600.25
Trimethylsilylisothiocyanat
Trimethylsilylisothiocyanat
Formel:
C₄H₉NSSi Molecular Weight: 131.27 g/mol |
MDL:
MFCD00004797 CAS-Nummer: 2290-65-5 EINECS: 218-929-7 |